Micro-filtre en ligne et pré-filtre de colonne, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-735X M-555-1 M-560-1
UPCHA-735XEA 209 EUR InStock
UPCHA-735X UPCHM-555-1 554-3086
Micro-filtre en ligne et pré-filtre de colonne, Upchurch Scientific®
Filtres Filtres de précolonnes
Precolumn MicroFilters are specifically designed to directly connect into microbore or analytical columns.
Total theoretical void volume is only 0,5 μl (includes frit volume) and the PEEK tubing used in the assembly of these units has a 125 μm int.Ø, virtually eliminating any mixing of the sample with the mobile phase.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité