Frittés en PEEK, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-700 A-701 A-702 A-703 A-704 A-706 A-707 A-708 A-710 A-720 A-722 A-735
554-1981EA 20.7 EUR InStock
554-1981 554-1982 UPCHA-702 UPCHA-703 UPCHA-704 554-3049 554-3051 UPCHA-708 UPCHA-710 554-3053 554-3055 UPCHA-735
Frittés en PEEK, Upchurch Scientific®
Filtres Filtres de précolonnes
Porosité exceptionnellement uniforme qui assure une filtration de longue durée et des volumes mort cohérents de fritté à fritté. Ces frittés sont biocompatibles et inertes vis-à-vis de la plupart des solvants, ce qui les rend bien adaptés aux applications bioanalytiques. Les anneaux fabriqués en PCTFE sont légèrement plus épais que le disque fritté, ce qui confère une étanchéité accrue et une excellente résistance chimique.
  • Inerte, biocompatible et sans métal
  • Certains frittés PEEK entourés de PCTFE peuvent être utilisés jusqu'à 80 °C, d'autres jusqu'à 100 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité