Unions et raccords (très haute pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-435 P-771 P-771-01 P-772 M-572 P-720 P-720-01 U-322 U-402 U-402-01 U-322-01 U-411 U-411-01 U-412 U-412-01 U-435-01 U-437 U-438
554-3257EA 75.1 EUR InStock
554-3257 554-3185 554-3186 554-3187 554-3087 554-3167 554-3168 554-3243 554-3245 554-3246 554-3244 554-3248 554-3249 554-3250 554-3251 554-3258 UPCHU-437 UPCHU-438
Unions et raccords (très haute pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Acier inoxydable et polymère PEEK.
En UHPLC, il est nécessaire de pouvoir raccorder deux capillaires de manière étanche, pour répondre à cette attente nous a conçu les raccords VHP et zéro volume mort (ZDV).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité