Raccord à visser à embout cannelé, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-639 P-646 P-647 P-648 P-663 P-664 P-665 P-668 P-689 P-691 P-692 D-647 D-648 D-646
UPCHP-639EA 180 EUR InStock
UPCHP-639 554-3134 554-3135 UPCHP-648 554-3144 UPCHP-664 UPCHP-665 554-3145 554-3152 UPCHP-691 554-3153 554-3066 554-3067 554-3065
Raccord à visser à embout cannelé, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
PP, ETFE ou PEEK. Ces raccords à visser avec embout cannelé ont un axe de rotation libre évitant toute torsion des capillaires lors du serrage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité