Adaptateurs pour tubes péristaltiques, Upchurch Scientific®
Fournisseur: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
UPCHP-767EA 105 EUR InStock
UPCHP-767 554-3178
Adaptateurs pour tubes péristaltiques, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Les adaptateurs en polymère PEEK permettent de raccorder les tubes péristaltiques aux tubes rigides ou semi-rigides standard
Ces adaptateurs uniques permettent de raccorder les tubes péristaltiques aux tubes standard de 1/16” ou 1/8” de diamètre externe. Un bec spécialement conçu permet d'ajuster les tubes péristaltiques par simple pression sur le bec, puis de les maintenir fermement en place grâce au manchon de maintien. Il est alors possible de raccorder les tubes de 1/16" de diamètre externe à l'aide des fixations sans bride livrés avec l'adaptateur. Pour raccorder les tubes péristaltiques de 1/8” de diamètre externe, il suffit de remplacer les fixations fournies par des fixations sans bride de votre choix. Une application classique de ces adaptateurs consiste à les utiliser en tant que « dispositifs d'arrêt » pour votre pompe péristaltique. Vous pouvez ainsi réduire la quantité de tubes péristaltiques nécessaire à votre voie de passage, pour en réduire le coût.
Information de livraison: Livrés avec des fixations sans bride P-200/P-235, et 3 tailles de manchons de maintien
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité