Standard opening screw thread vials
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4013-1 C4013-2 C4013-11
NSCAC4013-1EA 45.3 EUR InStock
NSCAC4013-1 NSCAC4013-2 NSCAC4013-11
Standard opening screw thread vials
Fioles
Preferred for use with many carousel tray autosamplers. Glass vials are manufactured from superior quality borosilicate clear glass Type 1.
  • Re-usable sleeves
Microsampling and high recovery vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts.
Information de livraison: Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-inserted septa.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité