Balances industrielles, série Explorer®
Fournisseur: OHAUS
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 5685 EUR InStock
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Balances industrielles, série Explorer®
Balances
Balances de table à grande plate-forme qui intègrent un écran tactile, des technologies avancées de pesage et de capteur de proximité. L'unité de contrôle facile à utiliser peut être montée sur la base, au-dessus de la base sur une colonne en option, sur un mur ou à distance (jusqu'à 3 mètres de distance avec un câble en option). L'écran tactile avec icônes universelles et invites informatives simplifie les fonctions de configuration et le fonctionnement de base. L'opérateur a le choix supplémentaire d'utiliser les capteurs de proximité pour un fonctionnement mains libres pour la manipulation d'échantillons sensibles. Les balances ont plusieurs modes d'application pour le pesage de base aux applications SQC ainsi que des temps de stabilisation courts et des spécifications de performances optimisées.
  • Écran tactile couleur avec réglage de l'angle de vue dans une unité de commande démontable
  • Technologie de pesée avancée avec des temps de stabilisation d'environ 1 seconde
  • Menu piloté par icônes pour faciliter la navigation vers les fonctionnalités requises
  • Étalonnage interne AutoCal™
  • Deux capteurs de proximité multifonctionnels pour un fonctionnement mains libres des fonctions de base ou sélectionnables par l'utilisateur
  • Compatibilité LIMS
La base de la plate-forme de pesée (sans unité de contrôle/d'affichage) offre une classe de protection IP 54.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité