Centrifuge tube, round bottom, with screw cap, KIMAX®, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
45212-50 SP45212-50 SP45212-35
KIML45212-50EA 0 EUR InStock
KIML45212-50 525-0788 525-0787
Centrifuge tube, round bottom, with screw cap, KIMAX®, KIMBLE®
Tubes Tubes à centrifuger
Tube has a heavy wall to withstand higher speeds in centrifuging.
It is especially useful in separating neutralised sediment for culturing from sputum specimens, as well as many other clinical and microbiological applications.
Information de livraison: Supplied with unattached autoclavable cap with cemented-in rubber liner.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité