L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ferrules for gas chromatography
Fournisseur: VARIAN
CR2111XX CR211200 CR213165 CR213200 CR213164
VARICR2111XXEA 76 EUR InStock
VARICR2111XX VARICR211200 VARICR213165 VARICR213200 VARICR213164
Ferrules for gas chromatography
Raccords et connecteurs
Vespel/graphite and precision graphite ferrules for chromatography applications.
  • Does not require a back ferrule
Graphite ferrules are made from 100% high pure graphite with temperature limit of 450 °C. Ferrules are precision formed with a flash-free ID and may be reused if not over tightened. Graphite is ideal for glass-to-metal connections because it does not stick to glass. They used for various capillary columns.
Vespel/Graphite ferrules are made from 40% graphite and 60% high temperature DuPont polyimide, withstands 400 °C. They can be reusedMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité