Water jet pump
Fournisseur: SciLabware
AZLOPWD003EA 87.4 EUR InStock
AZLOPWD003
Water jet pump
Pompe Trompes à eau
Water jet pump suitable for most laboratory water pressures with integrated non-return valve that increases safety and a detachable vacuum connection for 6 to 9 mm bore tubing.
Information de livraison: Supplied with water inlet hose connection and R ³/₄" threaded tap connectors, with R ¹/₂" reduction adapter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité