Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l pour 33 éléments, ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: Avantor
VWR® ARISTAR®
84791.180EA 376 EUR InStock
84791.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l pour 33 éléments, ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
33 éléments à 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
Certifications: Conforme aux matériaux de référence standard NIST, produit et testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Information de livraison: Fourni avec certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité