LaserTab laser printable labels
Fournisseur: Brady
089406 029691 029835
BRDY089406EA 120.98 EUR InStock
BRDY089406 BRDY029691 BRDY029835
LaserTab laser printable labels
Étiquettes
Laboratory labels are compatible with office laser printers. The high-performance lab polyester labels feature a low profile to prevent vials from jamming in centrifuges and racks and they can be used in liquid nitrogen to –196 °C (–321 °F) and in autoclaves up to 121 °C (250 °F).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité