Sacs BinLiners et supports BinLiner
Fournisseur: MICRONOVA
BL2-40TRIR BL2-40TRIRB BL4-40TRIRB BL4-40TRIRBB BL4-40TRIR BL2-40TRB BL1-40TRIRBB BL4-4060BB BL4-4060IRBB BL3-2436IRBB BL4-3440PC BL6-4048PC BL2-1016IRBB BLT-12IR
129-1090EA 567 EUR InStock
129-1090 129-1091 129-1093 129-1094 129-1092 129-1584 129-1595 129-1588 129-1587 129-1688 129-1689 129-1690 129-1687 129-1774 129-3991
Sacs BinLiners et supports BinLiner
Sachets Sacs à déchets
Les sacs Micronova BinLiners™ en PE-BD sont parfaits pour collecter et éliminer des déchets, collconvienentecter et transporter des pièces ou des matières premières; ils conviennent également au stockage en salle propre ou environnement contrôlé. Disponibles en épaisseurs de 1 à 6 mm, pour tout un éventail d'applications comme recouvrir des appareils, éliminer des déchets de production, stocker des documents, garnir de grands sacs de production, etc.
  • En matériau conforme FDA
  • Une seule jointure
  • Soufflets latéraux, pour mieux s'ajuster aux contenants rectangulaires
  • Présentés enroulés sur un rouleau en plastique, ou pliés à plat
  • Disponibes en un grand nombre de tailles, pour un large éventail d'applications
  • Disponibles en version stérile (irradiée aux rayons gamma), ou non stérile
Les supports Micronova BinLiner Stands™ en acier inoxydable sont conçus pour fonctionner tout aussi bien avec les sacs BinLiners que tout autre sac de taille identique. Les deux modèles de support en acier inoxydable sont autoclavables et résistants aux solutions détergentes et désinfectants courants.
Le cadre rectangulaire en acier inoxydable est unique: il se distingue par ses angles et pieds en plastique permettant de maintenir des sachets/sacs jetables pour y déposer déchets et vêtements. Les pieds en plastique se déplacent facilement sur le sol en salle propre, sans le rayer; ils éliminent aussi le risque de rouille pouvant se former sur le sol, ce qui arrive souvent avec les supports de sacs poubelle. La manipulation des sacs, qui s'opère latéralement, est ergonomique et plus simple que celle qui s'opère habituellement en direction verticale. Les pieds d'angle peuvent être démontés le cas échéant. Toute une gamme à disposition, pour des sacs allant de 5 à 55 gallons.
Le support en forme de X est en acier inoxdable; il se plie facilement le cas échéant. Il convient surtout aux sacs de 40 gallons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité