Gants résistants à la chaleur, Sekuroka®
Fournisseur: Roth Carl
0138.1 0141.1 0143.1 0147.1 0148.1
ROTH0138.1EA 41.2 EUR InStock
ROTH0138.1 ROTH0141.1 ROTH0143.1 ROTH0147.1 ROTH0148.1
Gants résistants à la chaleur, Sekuroka®
Gants
Ces gants très résistants aux flammes et aux produits chimiques sont fabriqués à partir de fibres en polyamide Nomex® de DuPont. Les gants de qualité jersey finement tricoté sont idéaux pour les travaux de précision.
  • Longue durée de vie du produit, bonne stabilité de la forme, port très confortable
  • Lavables à +95 °C max.
  • Protègent contre l'exposition au contact thermique de 100 °C (pendant 26 s max.) et 250 °C (pendant 7,6 s max.)
Certifications: EN 388, EN 407; Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité