Bottles, wide neck, with standard ground glass stoppers
Fournisseur: Roth Carl
H044.1 H045.1 H050.1
ROTHH044.1EA 130.85 EUR InStock
ROTHH044.1 ROTHH045.1 ROTHH050.1
Bottles, wide neck, with standard ground glass stoppers
Flacons Flacons en verre
Soda-Lime glass, clear or amber.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité