Frittés, type Unidense
Fournisseur: VICI Jour
JOURJR-2FR2-5EA 40.5 EUR InStock
JOURJR-2FR2-5 JOURJR-2FR1-5 JOURJR-1FR2-5 JOURJR-10FR8-5 JOURJR-10FR6-5 JOURJR-.5FR1-5 JOURJR-10FR4-5 JOURJR-10FR2-5 JOURJR-10FR1K-5 JOURJR-2FR1K-5 JOURJR-.5FR4-5 JOURJR-10FR1-5 JOURJR-.5FR2-5 JOURJR-2FR6-5 JOURJR-1FR1-5 JOURJR-.5FR8-5 JOURJR-2FR4-5 JOURJR-.5FR6-5 JOURJR-2FR8-5
Frittés, type Unidense
Filtres Filtres de précolonnes
Frits made of stainless steel with extra-low carbon content.
The sintering process used results in a strong bonding of the sinter metal particles. Depending upon the grade of powder used, the porosity of the frit can be precisely tuned.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité