Dialysis membranes, Spectra/Por® 6
Fournisseur: Roth Carl
1891.1 1892.1 1893.1
ROTH1891.1EA 443 EUR InStock
ROTH1891.1 ROTH1892.1 ROTH1893.1
Dialysis membranes, Spectra/Por® 6
Tuyaux Membranes de dialyse
Dialysis tubing is made from cellulose membrane. It contains low amounts of impurities such as sulphides and heavy metals.
  • Stored at 4 °C
  • Temperature stable up to 60 °C
Conditionnement: Packaged wet in 0,05% sodium azide solution; on rolls.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité