Bottles, narrow neck, soda-lime glass, clear or amber, with standard ground glass stopper
Fournisseur: Roth Carl
H055.1 H056.1 H057.1 H060.1 H061.1 H063.1
ROTHH055.1EA 104.95 EUR InStock
ROTHH055.1 ROTHH056.1 ROTHH057.1 ROTHH060.1 ROTHH061.1 ROTHH063.1
Bottles, narrow neck, soda-lime glass, clear or amber, with standard ground glass stopper
Flacons Flacons en verre
Bottles, made of soda-lime glass, with conical ground glass joint and standard ground glass stopper, solid glass (NS 14 to NS 24) or semi-hollow (in NS 29 or larger).
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that are not associated with high thermal loads
  • Stable and tough
  • Amber coloured for light sensitive substances
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité