Connectors, tubing, KECK™
Fournisseur: Roth Carl
H072.1 H073.1 H075.1 H076.1
ROTHH072.1EA 102 EUR InStock
ROTHH072.1 ROTHH073.1 ROTHH075.1 ROTHH076.1
Connectors, tubing, KECK™
Raccords et connecteurs
Tubing connectors made of PBT with EPDM flat seal. Ideal for fast, safe and leakproof connections of tubing to glass hose connectors and glass threads.
  • High chemical resistance
  • Temperature stable to max. 130 °C
  • Suitable for glass olives (clamp, ring, thread cap, tubing sleeve connector, seals)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité