Flow-through filters
Fournisseur: Roth Carl
Y935.1 Y937.1
ROTHY935.1EA 333 EUR InStock
ROTHY935.1 ROTHY937.1
Flow-through filters
Filtres Unités à membrane filtrante
These flow-through filters are made of PTFE. The filter membrane can be replaced easily by unscrewing the sample funnel. Plastic tubing can be connected with olives.
  • Suitable for overpressure or vacuum up to about 5 bar
  • Matching adapter for 2× tube sizes included
  • Anti-adhesive surface allows easy cleaning
Information de livraison: Delivery without filter membranes, please order separately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité