Frittés encastrés PEEK
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-1104-2P-5 JR-1104-05P-5 JR-1103-2P-5 JR-1103-05P-5 JR-1102-2P-5 JR-1102-05P-5 JR-1101-2P-5 JR-1101-05P-5 JR-1100-2P-5 JR-1100-05P-5 JR-1110-2P-5 JR-1110-05P-5 JR-1127-05P-5 JR-1125-2P-5 JR-1125-05P-5 JR-1111-5P-5 JR-1111-2P-5 JR-1111-05P-5 JR-1110-5P-5 JR-1125-5P-5 JR-1125-10P-5 JR-1128-5P-5
JOURJR-1104-2P-5EA 157 EUR InStock
JOURJR-1104-2P-5 JOURJR-1104-05P-5 JOURJR-1103-2P-5 JOURJR-1103-05P-5 JOURJR-1102-2P-5 JOURJR-1102-05P-5 JOURJR-1101-2P-5 JOURJR-1101-05P-5 JOURJR-1100-2P-5 JOURJR-1100-05P-5 JOURJR-1110-2P-5 JOURJR-1110-05P-5 JOURJR-1127-05P-5 JOURJR-1125-2P-5 JOURJR-1125-05P-5 JOURJR-1111-5P-5 JOURJR-1111-2P-5 JOURJR-1111-05P-5 JOURJR-1110-5P-5 JOURJR-1125-5P-5 JOURJR-1125-10P-5 JOURJR-1128-5P-5
Frittés encastrés PEEK
Filtres Filtres de précolonnes
Made of stainless steel or titanium. Titanium frits are resistant to corrosion, biocompatible and recommended for protein analysis.
  • Intended for use with HPLC columns or in-line filters
  • Eliminate poorly swept volume and improves peak symmetry
The compressed PEEK ring forms a seal between the bottom of the fitting and the column end, preventing the mobile phase and the sample from entering the previously accessible poorly swept areas.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité