Bouchons, en caoutchouc, avec orifice
Fournisseur: Roth Carl
Y846.1 Y847.1 Y848.1 Y849.1 Y850.1 Y851.1 Y852.1 Y853.1 Y854.1 Y855.1
ROTHY846.1EA 6.25 EUR InStock
ROTHY846.1 ROTHY847.1 ROTHY848.1 ROTHY849.1 ROTHY850.1 ROTHY851.1 ROTHY852.1 ROTHY853.1 ROTHY854.1 ROTHY855.1
Bouchons, en caoutchouc, avec orifice
Bouchons Bouchons en caoutchouc
En caoutchouc naturel élastique. Avec trou. Dureté 40 shore A.
  • Sans silicone
  • Stabilité de la température entre –35 et +70 °C
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité