Gants résistants aux produits chimiques, Camatril® 730
Fournisseur: KCL by Honeywell
730.8 730.9 730.10 730.11 730.7
KCHL730.8EA 88 EUR InStock
KCHL730.8 KCHL730.9 KCHL730.10 KCHL730.11 KCHL730.7
Gants résistants aux produits chimiques, Camatril® 730
Gants
Ces gants en nitrile à doublure suédée offrent une grande résistance mécanique et chimique. Leur résistance élevée à l'abrasion, aux coupures et aux perforations permet de manipuler des matériaux à bords tranchants.
  • Excellente prise lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Grande adaptabilité thermique
  • Surface du gant sans silicone (indifférence à la laque, méthode de test de l'industrie automobile)
  • Propriétés antistatiques et électrostatiques
  • La doublure suédée offre un confort de port supplémentaire
Idéaux pour une utilisation dans le traitement alimentaire, les laboratoires, dans l'industrie automobile/pétrochimique/de l'impression/chimique et dans les ateliers de peinture. Conviennent également pour le traitement des résines époxy.
Thickness: 0,4 ± 0,05 mm or 0,5 ± 0,1
Colour: Green
EN 388, EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Approved for food contact
Certifications: EN 374-1 Type A (AJKLOT), EN 388 (3001X) ; Cat. III ; AQL <0,65
Approuvés pour le contact alimentaire
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité