L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes, caoutchouc
Fournisseur: Roth Carl
T981.1 T982.1 T983.1 T984.1 0674.1 0675.1 0676.1 0677.1
ROTHT981.1EA 62.15 EUR InStock
ROTHT981.1 ROTHT982.1 ROTHT983.1 ROTHT984.1 ROTH0674.1 ROTH0675.1 ROTH0676.1 ROTH0677.1
Tubes, caoutchouc
Tuyaux Transfer Tubing
Natural rubber (NR), red.
  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité