Tubing, rubber, vacuum, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
T985.1 T986.1 0678.1 0679.1 0680.1 0680.2 0681.1
ROTHT985.1EA 79.5 EUR InStock
ROTHT985.1 ROTHT986.1 ROTH0678.1 ROTH0679.1 ROTH0680.1 ROTH0680.2 ROTH0681.1
Tubing, rubber, vacuum, Rotilabo®
Tuyaux Transfer Tubing
Vacuum tubing made of natural rubber.
Temperature resistance: −10 to +50 °C
Hardness (Shore durometer A): 45
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité