Volumetric flasks, class A, blue or white markings
Fournisseur: Roth Carl
Y274.1 Y275.1 Y276.1 Y277.1 Y278.1 Y279.1 Y280.1 Y281.1 Y282.1 Y283.1 Y284.1 Y285.1 Y286.1 Y287.1 Y288.1 Y290.1 Y292.1 Y293.1 Y294.1 Y295.1 Y296.1 Y297.1 Y298.1 Y299.1 Y300.1 Y301.1 Y302.1
ROTHY274.1EA 13.75 EUR InStock
ROTHY274.1 ROTHY275.1 ROTHY276.1 ROTHY277.1 ROTHY278.1 ROTHY279.1 ROTHY280.1 ROTHY281.1 ROTHY282.1 ROTHY283.1 ROTHY284.1 ROTHY285.1 ROTHY286.1 ROTHY287.1 ROTHY288.1 ROTHY290.1 ROTHY292.1 ROTHY293.1 ROTHY294.1 ROTHY295.1 ROTHY296.1 ROTHY297.1 ROTHY298.1 ROTHY299.1 ROTHY300.1 ROTHY301.1 ROTHY302.1
Volumetric flasks, class A, blue or white markings
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass, grade 3.3, with HDPE stopper.
  • Conformity certified with dated batch identification
  • With batch certificate
  • Adjusted to IN
Certifications: According to DIN EN 12664, ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité