Gants résistants aux produits chimiques, Butoject® 898
Fournisseur: KCL by Honeywell
898.11 898.8 898.10 898.9
112-1367EA 59 EUR InStock
112-1367 112-4368 112-4367 112-4369
Gants résistants aux produits chimiques, Butoject® 898
Gants
Extrêmement souples, ces gants de protection contre les agents chimiques semi-jetables sont en caoutchouc de butyle ; ils sont adaptés aux exigences extrêmes en cas de travail avec les esters et les cétones. Fabriqués à l'aide de la technologie moderne de Vulcoject (moulage par injection), ces gants sont particulièrement étanches aux gaz.
  • Souples à basse température, bonne résistance à l'ozone : peuvent être utilisés sous conditions climatiques extrêmes
  • Très bonne protection contre les produits chimiques agressifs
  • Grande étanchéité contre les gaz (répond aux exigences de l'OTAN)
  • Poudrés, finition lisse, bord roulé
  • Forme large permettant de porter des gants dessous
Certifications: EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (BCIKLM), EN 421 ; Cat. III ; AQL < 0,65
Attention: Remarque : ne peuvent être réutilisés que pour certains groupes chimiques après un nettoyage spécial. Contactez votre service clientèle Avantor local pour plus d'informations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité