Containers, wide mouth, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
H312.1 H313.1 H314.1 H315.1 H316.1 H317.1 H318.1 H319.1 H320.1 H321.1 H322.1 H323.1 H324.1 H325.1 H326.1 H327.1 H328.1 H329.1 H330.1 H331.1 H332.1
ROTHH312.1EA 21.95 EUR InStock
ROTHH312.1 ROTHH313.1 ROTHH314.1 ROTHH315.1 ROTHH316.1 ROTHH317.1 ROTHH318.1 ROTHH319.1 ROTHH320.1 ROTHH321.1 ROTHH322.1 ROTHH323.1 ROTHH324.1 ROTHH325.1 ROTHH326.1 ROTHH327.1 ROTHH328.1 ROTHH329.1 ROTHH330.1 ROTHH331.1 ROTHH332.1
Containers, wide mouth, Rotilabo®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Containers are made of hard PVC, clear or amber or clear PETG.
  • Screw-on cap made of PP with PE-foam insert
  • Wide neck enables easy filling
  • Suitable for foodstuffs
Square containers with screw-on cap for packing and storing liquids and solids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité