Funnels with short stem
Fournisseur: Roth Carl
A828.1 0583.1 0584.1 0585.1 0586.1 0588.1 0589.1
ROTHA828.1EA 5.55 EUR InStock
ROTHA828.1 ROTH0583.1 ROTH0584.1 ROTH0585.1 ROTH0586.1 ROTH0588.1 ROTH0589.1
Funnels with short stem
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Funnels, made of natural coloured HDPE, with smooth surface.
With lifting eye and 4 ventilation ribs (except ROTH0583.1).
Information de livraison: ROTHA828.1 is delivered with sieve Ø 50 mm, mesh size 0,4 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité