Storage drums, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
A859.1 A860.1 0489.1 0490.1 0491.1
ROTHA859.1EA 331 EUR InStock
ROTHA859.1 ROTHA860.1 ROTH0489.1 ROTH0490.1 ROTH0491.1
Storage drums, Rotilabo®
Barils, tonneaux, fûts
Stackable drum, relatively light and impervious to fluids.
  • Ground and brushed inside and out
  • Drum made of 1,4541 stainless steel
  • Lid with silicone seal and 1,4301 stainless steel tension ring
  • Surfaces in contact with product Ra ≤0,6 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité