Électrodes pour oxygène dissous optique/luminescent (LDO), IntelliCAL™
Fournisseur: Hach
LDO10105 LDO10101 LDO10103 LDO10110 LDO10115 LDO10130
664-0208EA 1273 EUR InStock
664-0208 664-0206 664-0207 664-0209 664-0210 664-0211
Électrodes pour oxygène dissous optique/luminescent (LDO), IntelliCAL™
Électrodes Sondes à oxygène dissous
IntelliCAL™ LDO101 est une électrode numérique pour oxygène dissous luminescent (LDO) qui est idéale pour la mesure de l'oxygène dissous des eaux usées, de l'eau potable et dans les applications générales sur la qualité de l'eau.
  • Sondes numériques solides capables de fonctionner dans des conditions environnementales des plus difficiles: le corps en acier inoxydable, l'enveloppe du capteur en polymère et les câbles renforcés gainés en acier protègent l'électrode et favorisent la prise de mesure n'importe où sur le terrain
  • Pas de membranes à nettoyer ou à remplacer, aucune solution d'électrolyte à remplir, et fréquence d'étalonnage réduite
  • Traçabilité finale: enregistrement de la date/de l'heure pour chaque mesure, ID opérateur et échantillon, historique d'étalonnage, paramètre, numéro de série de la sonde
  • L'utilisateur est averti lorsqu'un nouvel étalonnage est nécessaire
  • Les électrodes peuvent être déplacées entre appareils sans besoin de re-étalonner ou de ressaisir la configuration des mesures
  • Idéal pour un environnement multi-utilisateur avec plusieurs appareils de mesure de la série HQd
La version standard est conçue pour une utilisation en laboratoire, la version robuste est conçue pour une utilisation sur le terrain.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité