Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FA
Fournisseur: Dr. Weigert
410126 410133 410130
148-3138EA 343 EUR InStock
148-3138 148-3142 148-0162
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FA
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
neodisher® FA.
  • Détergent liquide alcalin pour le traitement en machine des instruments thermostables et thermostabiles
  • Composants: 15 à 30% de phosphates
  • Dosage: 2 à 4 ml/L
Components: 15 - 30% phosphates, Disodium and potasium metasilicate.
Dosage: 2 - 4 ml/l
Alkaline liquid concentrate for universal applications Free of phosphates, surfactants and oxidising agents.
Components: 5 - 15% polycarboxylates, NTA (nitrilotriacetic acid).
Attention: Réaction fortement exothermique avec les acides. Corrode l'aluminium.Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité