Agent neutralisant pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® N
Fournisseur: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 197 EUR InStock
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Agent neutralisant pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® N
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
neodisher® N.
  • Concentré d'acide liquide pour la neutralisation des résidus alcalins dans le cycle de nettoyage automatisé principal ou pour le pré-nettoyage à l'acide de la verrerie de laboratoire
  • Composants: > 30% d'acide phosphorique
  • Dosage: 1 - 2 ml/L pour la neutralisation; 3 - 4 ml/L pour le pré-nettoyage à l'acide
Components: > 30% phosphoric acid
Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning
Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice of materials for cleaning aluminium and titanium items. Please read the Material Safety Data sheet before use.
Acidic liquid concentrate for neutralisation of alakaline residues in the main automted cleaning cyle or for acidic precleaning of laboratory glassware. Free of phosphates and surfactants
Components: Organic acids
Attention: les matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité