Weighing bottles, glass, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
1367.1 1368.1 1369.1
ROTH1367.1EA 22.8 EUR InStock
ROTH1367.1 ROTH1368.1 ROTH1369.1
Weighing bottles, glass, Rotilabo®
Flacons Flacons à tare
Made of borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Tall, with ground glass joint stoppers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité