Tubes à essais avec bouchons à vis
Fournisseur: BOETTGER, PAUL
01.073.2000 01.083.1400 01.083.2400 01.063.1000 01.063.2000 01.073.1000 01.073.3100 01.083.3400 01.093.1000 01.063.3100
212-0512EA 236 EUR InStock
212-0512 212-0514 212-0515 212-0508 212-0509 212-0511 212-0513 212-0516 212-0517 212-0510
Tubes à essais avec bouchons à vis
Tubes Tubes à essais
En PP transparent.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Bouchon à vis à fermeture étanche fabriqué en PE
  • Disponible avec bouchon à vis intégré ou ajusté, niveau hygiénique standard ou stérile
Pour le transport en toute sécurité et le stockage des échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité