L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-435
Fournisseur: Ansell
11-435/6 11-435/7
112-4356EA 0 EUR InStock
112-4356 112-4357
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-435
Gants
Ce gant tricoté en Dyneema®/fibre de verre/Lycra® et en nylon est doté d'un revêtement en polyuréthane à base d'eau sur la paume.
  • Antistatique, respirants
  • Résistance extrême aux coupures et aux ébarbures
  • Gant tricoté sans couture pour un ajustement, une dextérité et une souplesse remarquables
  • Polyuréthane à base d'eau améliore la dextérité et le confort du gant, car le polyuréthane ne pénètre pas à l'intérieur
Ces gants sont conçus pour la manipulation de feuilles de verre et de métal, d'objets tranchants, le pré-assemblage, la découpe de petitesMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité