Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
1516 1516L 1516XL 1517 1517L 1517XL 1528L 1528XL 1529 1529L 1529XL 1530 1530L 1530XL 1528 1648 1648L 1648XL
UPCH1516EA 42.5 EUR InStock
UPCH1516 UPCH1516L 554-2959 UPCH1517 UPCH1517L UPCH1517XL UPCH1528L 554-2980 UPCH1529 UPCH1529L UPCH1529XL 554-2981 554-2982 554-2983 UPCH1528 UPCH1648 UPCH1648L 554-2991
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Tefzel® (ETFE), naturel.
  • Excellente résistance aux solvants
  • Plus durables et moins perméables aux gaz que le PTFE, le FEP ou le PFA
  • Température de fonctionnement pouvant atteindre 80 °C
Les tubes en ETFE sont chimiquement inertes et sont plus adaptés aux applications à haute pression (en cas d'utilisation d'une phase mobile aqueuse) que ceux en PTFE, FEP et PFA. En outre, étant donné que le Tefzel® est plus rigide que le PTFE, le FEP ou le PFA, ce tube résiste mieux à l'effondrement du diamètre intérieur.
Les tubes de ¹/₁₆" de diamètre externe résistent à une pression de 500 psi (34 bar) à 4000 psi (276 bar), selon le diamètre interne ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,001".
Les tubes de ¹/₈" de diamètre externe résistent à une pression de 500 psi (34 bar) à 1000 psi (69 bar), selon le diamètre interne ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,003".
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité