Hot air sterilisers, small
Fournisseur: Roth Carl
E996.1 E997.1
ROTHE996.1EA 430 EUR InStock
ROTHE996.1 ROTHE997.1
Hot air sterilisers, small
Stérilisateurs Stérilisateurs à air chaud
For dry- sterilising of instruments.
  • Glass balls are included
  • Warm-up period 15 minutes
Sterilisation time: 10 to 30 seconds. Units are fitted with glass balls and can reach a temperature of 240 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité