Système pour le diagnostic des parasites dans les fécès, ParasiTrap® Dual Eco
Fournisseur: Biosepar
ParasiTrap®
8486DUALECO/50EA 0 EUR InStock
8486DUALECO/50 8486DUALECO/10 8486DUALECO
Système pour le diagnostic des parasites dans les fécès, ParasiTrap® Dual Eco
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Le système ParasiTrap® DUAL ECO contient des tubes I de traitement et de transport remplis (50 Medium A Bailenger et 50 Medium ECO) et 100 tubes II de traitement avec système de filtre en acier inoxydable intégré. Accessoires: solution de séparation medium B, solution de coloration medium C, pipettes Pasteur à usage unique, cuillères et coton-tiges. Bouchons à vis supplémentaires pour tube II de traitement.
Informations sur les accessoires: Solution de séparation medium B, solution de coloration medium C, pipettes Pasteur à usage unique, cuillères et coton-tiges. Bouchons à vis supplémentaires pour tube II de traitement.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité