8486AF/50
8486AF/100
8484AF/50
8484AF/100
8484AF/250
8488AF/100
8490AF/50
8488AF/250
8488AF/50
8486AF/50EA
0
EUR
InStock
8486AF/50
8486AF/100
8484AF/50
8484AF/100
8484AF/250
8488AF/100
8490AF/50
8488AF/250
8488AF/50
Système pour le diagnostic des parasites dans les fécès, ParasiTrap® AF
Systèmes de diagnostic clinique
Réactifs et Kits de diagnostic clinique
ParasiTrap® permet la détection d'œufs de ver, de protozoaires et de larves. Ce système est idéal pour le contrôle qualité, en médecine humaine et vétérinaire. FixSepar® est un fixateur et un fluide actif sans formol utilisé pour fixer les substances biologiques (tissus, cellules et déchets humains/animaux). Il a été conçu pour faciliter la déplaisante tâche de traitement des outils infectieux dans les environnements de laboratoire, réduire le risque d'infection et assurer le meilleur rendement de parasites possible. D'une grande reproductibilité et sensibilité, ce système permet de traiter de grands volumes d'échantillon en peu de temps. Le système fermé permet de réaliser des procédures de diagnostic lorsque cela est nécessaire. Ce concept révolutionnaire de diagnostic répond totalement aux critères actuels de gestion de la qualité de toutes les directives nationales et internationales (UE, CDC, OMS, BGA, DPG). Les valeurs CMA se trouvent dans la plage normale. Le système ParasiTrap® AF contient un tube I de traitement et de transport rempli (avec Medium AF) et un tube II de traitement avec système de filtre en acier inoxydable intégré. Accessoires : solution de séparation Medium B, solution de coloration Medium C, pipettes Pasteur à usage unique, cuillères et coton-tiges. Bouchons à vis supplémentaires pour tube II de traitement.
- Grand rendement de parasites et grande fiabilité de diagnostic
- Excellente qualité des champs de vision au microscope
- Manipulation simple (les examens peuvent être interrompus à tout moment, y compris pour de longues périodes)
- Pas besoin de refroidissement, pas de risque d'infection, pas d'émissions gênantes (bruits, solvants organiques, etc.)
- Sans merthiolate (Thiomersal) et sans éther