Comparator kits for water testing
Fournisseur: Hach
1416100 146700 2064400 1419301 145401 2518050
705-0055EA 172 EUR InStock
705-0055 HACH146700 HACH2064400 HACH1419301 705-0068 HACH2518050
Comparator kits for water testing
Kits de tests environnementaux
Qualitative results using traditional colour comparator disc methods.
  • Portable - ideal for field testing
  • Simple fast method
  • Kits contain all required reagents and apparatus in a rugged carrying case
Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité