Optical refractometers, Rhino Duo-Chek®
Fournisseur: REICHERT
137564L0 137584L0
635-2526EA 249 EUR InStock
635-2526 REIC137584L0
Optical refractometers, Rhino Duo-Chek®
Réfractomètres Réfractomètres portables
Analytical refractometers for the determination of freeze protection and percent concentration.
  • Internal optics sealed and cannot be contaminated
  • Three measurement scales of ethylene glycol, propylene glycol and battery electrolyte requiring a few drops of sample
  • Automatic temperature compensation (ATC) for accurate readings
Used for engine coolants, battery charge level tests.
Certifications: ASTM D3321-12
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité