Gants pour salles propres, nitrile, Dermatril® LR 742
Fournisseur: KCL by Honeywell
742.9 742.10
KCHL742.9EA 46.4 EUR InStock
KCHL742.9 KCHL742.10
Gants pour salles propres, nitrile, Dermatril® LR 742
Gants
Outre la résistance élevée à la contamination chimique et bactériologique, le gant de protection à usage unique Dermatril® avec manchette à bord roulé offre une excellente résistance mécanique par rapport à d'autres gants à usage unique standard.
  • Non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés
  • Exempts de substances allergènes comme les thiurames, les benzothiazoles et la thiourée
  • Transpiration réduite en raison d'une formule spéciale en nitrile
  • Meilleure préhension grâce à une finition rugueuse
  • Les manchettes longues protègent l'avant-bras
Utilisables dans les salles blanches de classe 100, ISO 5 ou M3.5.
EN 374, EN 455, EN 388 (0000), ASTM 1671:2007, DIN EN ISO 14644-1; Cat. III; AQL 0,65
Certifications: EN 455, ASTM 1671:2007, DIN EN ISO 14644-1; Cat. III; AQL <0,65
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité