Gants résistants au froid, IceGrip 691
Fournisseur: KCL by Honeywell
691.9 691.10 691.11 691.7 691.8
112-2983EA 29.3 EUR InStock
112-2983 112-2979 112-2980 112-2981 112-2982
Gants résistants au froid, IceGrip 691
Gants
Ces gants en PVC avec poignet tricoté en nylon et doublure en Thinsulate® fournissent une protection efficace contre le froid jusqu'à –50 °C.
  • Doublure chauffante en Thinsulate® (40 g)
  • Bonne résistance mécanique et à l'abrasion, très durables
  • Surface moulée pour une bonne préhension des pièces mouillées
  • Hydrofuge
  • Avec un mousqueton à vis
Parfaits pour le transport et la logistique, les travaux de montage à l'extérieur, le montage d'échafaudages, la construction de routes, la construction navale et les travaux dans les chambres froides.
Colour: Black
EN 388 (2121), EN 511 (120); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120); Cat. II
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité