Gants industriels, Sahara® 100
Fournisseur: KCL by Honeywell
100.10 100.7 100.8 100.9
112-2973EA 13.2 EUR InStock
112-2973 KCHL100.7 112-2974 112-2975
Gants industriels, Sahara® 100
Gants
Doublures en coton léger et souple avec poignet tricoté et revêtement en nitrile sur la paume et les doigts. Bonne résistance aux impacts mécaniques.
  • Hydrofuge
  • Sans silicones
  • Bonne capacité d'évacuation
  • La souplesse des matières premières et l'épaisseur du revêtement assurent une bonne sensibilité
Conviennent à la menuiserie et au jardinage, à la métallurgie et à la construction mécanique, à l'industrie du bâtiment, aux travaux d'assemblage et de transport et à la transformation des métaux et des matières plastiques.
Thickness: 0,8 ± 0,05 mm
Colour: White/yellow
EN 388 (3111), Cat. II; Öko-Tex standard 100 Food contact approved
Certifications: EN 388:2016 (3111X), Cat. II; Öko-Tex standard 100
Approuvés pour le contact alimentaire
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité