Détergent pour nettoyage automatisé, deconex® 24 FORTE
Fournisseur: Borer
deconex®
148-5219EA 115 EUR InStock
148-5219 148-5251
Détergent pour nettoyage automatisé, deconex® 24 FORTE
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Highly alkaline cleaning powder for automated cleaning of laboratory glassware und reusable laboratory material.
  • Rinseable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • With a broad cleaning spectrum
  • Perfect results even at low concentrations
  • High cleaning performance due to excellent dispersing capabilities
  • Contains active chlorine as a cleaning booster
  • EDTA-, NTA- and surfactant-free, no release of surfactants into waste water
  • Rinsing with an acidic deconex® cleaner is recommended as the completion of the cleaning process
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité