pH buffer solutions, colour coded
Fournisseur: Hach
2283549.99 2947600 2283526 2283661 2283626 2283649.99 2283436 2283461 2283426 2283449.99 2283536 2283561
HACH2283549.99EA 23.2 EUR InStock
HACH2283549.99 705-1029 HACH2283526 HACH2283661 HACH2283626 HACH2283649.99 HACH2283436 HACH2283461 HACH2283426 HACH2283449.99 HACH2283536 HACH2283561
pH buffer solutions, colour coded
Buffers Tampons pH
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité