m-FC with rosolic acid broth
Fournisseur: Hach
Hach®
HACH2428520EA 66.8 EUR InStock
HACH2428520
m-FC with rosolic acid broth
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Selectivity: Faecal coliform bacteria. For drinking water, wastewater, ambient water, food, and beverage applications.
  • Save valuable time and money using this prepared media for membrane filtration methods
  • Procedures, prepared media, and required consumables available for presumptive and confirming tests
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité