Écouvillons SRK spatule en mousse
Fournisseur: Copan
939CS01 940C 941C
612-2678EA 298 EUR InStock
612-2678 612-2679 612-2680
Écouvillons SRK spatule en mousse
Écouvillons Écouvillons avec solution de rinçage
Kits de rinçage d'écouvillons (SRK) pour examen microbiologique des surfaces. La solution salée isotonique contient des substances permettant de neutraliser et de désactiver les désinfectants et agents désinfectants. La solution de rinçage permet d'humidifier l'écouvillon stérile avant l'échantillonnage et de le transporter après le prélèvement. Petite spatule fixée au bouchon ou grande spatule en mousse, 22 cm de long (612-2678).
  • Peuvent s'utiliser pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative
Peuvent s'utiliser pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative.
Conditionnement: In a plastic peel pouch.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité