Écouvillons SRK de grande taille
Fournisseur: Copan
902C 908C
710-0472EA 26.5 EUR InStock
710-0472 710-0431
Écouvillons SRK de grande taille
Écouvillons Écouvillons avec solution de rinçage
Sets d'écouvillons avec solution de rinçage (SRK®) longs pour l'analyse microbiologique de surfaces.
  • S'utilisent pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative
  • Solution salée isotonique avec des substances pour neutraliser et désactiver les agents désinfectants
  • Écouvillons non fixés au bouchon
Convient pour l'échantillonnage et le transport de l'écouvillon après le prélèvement.
Conditionnement: Tube et applicateur dans un emballage individuel en plastique pelable. Chaque boîte contient 25 pochettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité